Learn More
Interscience Contador automático de colonias Scan 300
Código de producto. 12608695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12608695 1 cada uno
1 options
Código de producto. 12608695 Proveedor Interscience N.º de proveedor 436300
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Contador automático de colonias con una cámara de CD y un software potente. Colony Counter Scan 300 proporciona resultados rápidos, precisos, completos y rastreables.
Contador de colonias automático, entregado con software.
  • Contando con placas de Petri (55 - 90 mm)
  • Spiral™ enchapado
Especificaciones
Tipo de producto Contador de colonias (automático)
Descripción Scan 300 es un contador de colonias automático que incluye las características esenciales para el recuento de placas de Petri. Está específicamente adaptado a los medios habituales en microbiología alimentaria: PCA, MRS... Diámetro de las placas de Petri redondas: diá. 55, diámetro. 65, diámetro. 90mm
Tamaño de celda Tamaño mínimo de la colonia detectada: 0,1 mm
Color Blanco
Método de detección Conteo: automático con control manual (Conteo en vertido, Conteo en superficie, Conteo en Spiral™ siembra, contando con siembra circular, separación automática de colonias agrupadas, creación de zonas de exclusión poligonales)
Aumento Cámara color CMOS - Zoom x 28 - Lente M12
Material Acero inoxidable
Memoria Exportación de datos a informe PDF, imágenes jpg, png o bmp, sesión recontable ExcelTM
Modelo Escanear 300
Estilo de salida USB
Línea de productos Contador de colonias
Cantidad 1
número total Tiempo de conteo: hasta 1000 colonias por segundo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28.7 x 27.1 x 28.9 cm
Altura (imperial) 11,38 in
Altura (métrico) 29cm
Longitud (imperial) 11,30 in
Longitud (métrico) 28,5cm
Anchura (imperial) 10,67 in
Anchura (métrico) 26,5cm
Peso (imperial) 18 lb
Peso (métrico) 8,4kg
Frecuencia 50/60Hz
Tensión 100/240 V
Vataje Potencia máxima: 20 W
Certificaciones/conformidad 21 CFR Parte 11, ISO 7218 y AOAC 977.27
Para utilizar con (aplicación) El contador de colonias Scan 300 se utiliza en la investigación alimentaria, medioambiental, farmacéutica, cosmética, veterinaria e institutos públicos.
Para utilizar con (equipo) Contando con placas de Petri redondas de diámetro 55 - 90 mm (Contando con enchapado por vertido, Contando con enchapado de superficie, Contando con Spiral™ enchapado,Contando con enchapado circular)
Incluye 1 Scan™ software, 1 cable de alimentación de 15 V, 1 USB cable, 2 placas de validación, 1 manual de usuario
Garantía Garantía de 3 años después de la grabación de la tarjeta de garantía