Learn More
Interscience Contador automático de colonias Scan 1200
Código de producto. 12618695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12618695 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 12618695 Proveedor Interscience N.º de proveedor 437000
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Scan 1200 es un contador de colonias automático HD. Se adapta a todos los medios y cuenta en 1 clic todas las colonias incluso las más pequeñas. Garantiza precisión y excelente reproducibilidad.
Contador de colonias automático HD y lector de zona de inhibición, entregado con software.
  • Contando con placas de Petri (55 - 90 mm)
  • Spiral™ enchapado
  • Detección de color: 7 colores en el mismo plato
  • Medición de la zona de inhibición
  • Contando con PetriFilmTM, RIDATM Count, Compact DryTM, membrana de filtración
Especificaciones
Tipo de producto Contador de colonias (automático)
Descripción Scan 1200 es un contador de colonias automático HD. Se adapta a todos los medios y cuenta en 1 clic todas las colonias incluso las más pequeñas. Garantiza precisión y excelente reproducibilidad. Las imágenes y los resultados se guardan automáticamente. Scan 1200 también es un lector de zona de inhibición. Diámetro de las placas de Petri redondas: diámetro 55, 65 y 90 mm
Tamaño de celda Tamaño mínimo de la colonia detectada: 0,05 mm
Color Gris
Método de detección Recuento: automático con control manual (recuento en superficie, espiral, placas Petri en modo círculo, recuento en agar cromogénico, PetriFilmTM, MC-media PadsTM, Compact DryTM, Easy PlateTM, membranas de filtración, lector de zona de inhibición)
Aumento Cámara color HD CCD, lente japonesa HD, zoom x 28, resolución: 1,2 megapíxeles
Material Acero inoxidable
Memoria Exportación de datos a informes en formato PDF, imágenes jpg, png y bmp, sesión contable ExcelTM
Modelo Escanear 1200
Estilo de salida USB
Línea de productos Contador de colonias
Cantidad 1 unidad
número total Número de discos de papel antibiótico: hasta 7 antibióticos en una placa Petri de 90 mm de diámetro. Tiempo de lectura: 7 lecturas de zona de inhibición entre 1 y 3 segundos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 270 x 270 x 380 mm (An. x L. x Al.)
Altura (imperial) 14,69 in
Longitud (imperial) 11,34 in
Anchura (imperial) 10,35 in
Peso (imperial) 20 lb
Peso (métrico) 9.4 kg
Frecuencia 50-60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje Potencia máxima: 20 W
Certificaciones/conformidad 21 CFR Parte 11, ISO 7218 y AOAC 977.27
Para utilizar con (aplicación) El contador de colonias Scan 1200 se utiliza en la investigación alimentaria, medioambiental, farmacéutica, cosmética, veterinaria e institutos públicos.
Para utilizar con (equipo) Contando con placas de Petri redondas de diámetro 55 - 90 mm, PetriFilmTM, MC-Media PadsTM, Compact DryTM, easyPlateTM, membranas de filtración, Compatible con dataLinkTM o dataLinkTMpro, sistema de trazabilidad
Incluye 1 Scan™ software, 1 cable de alimentación de 15 V, 1 USB cable, 3 placas de validación, 1 manual de usuario
Garantía Garantía de 3 años después de la grabación de la tarjeta de garantía