Learn More
Sal sódica del ácido colomínico de Escherichia coli, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Colominic Acid Sodium Salt |
| CAS | 70431-34-4 |
| Fórmula molecular | C13 H19 N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15H,6-10H2 |
| SMILES | OC1CCC(CC1)NCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(bencilamino)ciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 205.296 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.147 |