Learn More
Complejo de fluoruro de hidrógeno y colidina (aprox. 1:2 colidina:HF), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Collidine-hydrogen Fluoride Complex (1:2 collidine:HF) |
| CAS | 45725-47-1 |
| Fórmula molecular | C8H11N . 2HF |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Pyridine, 2,4,6-trimethyl-, hydrofluoride (1:1) (ACI), Pyridine, 2,4,6-trimethyl-, hydrofluoride (9CI), 2,4,6-Trimethylpyridine hydrofluoride, Collidine-hydrogen Fluoride Complex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N.FH/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6;/h4-5H,1-3H3;1H |
| SMILES | F.Cc1cc(C)nc(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trimetilpiridina;hidrofluoruro |
| Peso molecular (g/mol) | 141.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0954 |