Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Código de producto. 17717453 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
24 preparaciones
96 preparaciones
Tipo de producto:
Kit básico de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR
Kit de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR, con índices CD
Kit de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR, con índices UD (conjunto A, 1-24)
Kit de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR, con índices UD (conjunto A-D, 1-96)
Kit de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR, con índices UD (conjunto B, 25-48)
Kit de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR, con índices UD (conjunto C, 49-72)
Kit de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR, con índices UD (conjunto D, 73-96)
Tamaño de la unidad:
24 reacciones
96 reacciones
paquete de 96
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tipo de producto unitSize
17717453 96 preparaciones Kit básico de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR -
17707453 24 preparaciones Kit básico de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR -
16504311 24 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR, con índices CD 24 reacciones
16524311 96 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR, con índices CD 96 reacciones
16514311 24 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR, con índices UD (conjunto A, 1-24) 24 reacciones
16564321 24 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR, con índices UD (conjunto B, 25-48) 24 reacciones
16584321 24 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR, con índices UD (conjunto C, 49-72) 24 reacciones
16504331 24 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR, con índices UD (conjunto D, 73-96) 24 reacciones
17143149 96 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR, con índices UD (conjunto A-D, 1-96) paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17717453 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A38610096W
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los kits de preparación de bibliotecas de ADN Invitrogen Collibri PCR-free PS están diseñados para la secuenciación de última generación (NGS) en sistemas Illumina. El kit admite aplicaciones de secuenciación de genoma completo (WGS) y es adecuado para todos los genomas, incluidas muestras de FFPE.
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free PS ofrece llamadas in SNP e INDEL de mayor confianza gracias a una mejor cobertura de las regiones genómicas más difíciles a partir de entradas de tan solo 500 ng de ADN bicatenario recubierto físicamente, o amplicones de ADN sin células (≤300 bp) de cualquier especie. El protocolo de preparación de la biblioteca completa tarda unas tres horas con un flujo de trabajo de PCR. Además, hay disponible una versión libre de PCR para entradas a partir de 500 ng de ADN.
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free PS ofrece llamadas in SNP e INDEL de mayor confianza gracias a una mejor cobertura de las regiones genómicas más difíciles a partir de entradas de tan solo 500 ng de ADN bicatenario recubierto físicamente, o amplicones de ADN sin células (≤300 bp) de cualquier especie. El protocolo de preparación de la biblioteca completa tarda unas tres horas con un flujo de trabajo de PCR. Además, hay disponible una versión sin PCR para entradas que comienzan a partir de 500 ng de ADN.
Kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free PS:
• Incluye todos los componentes necesarios en un solo kit* para un uso rápido
• Está habilitado en los manipuladores de líquidos de miniaturización para reducir costes
• Proporciona información visual en proceso para facilitar la manipulación
•Es adecuado para la automatización convencional a fin de aumentar el rendimiento
* El kit consta de modificación enzimática, selección de tamaño/limpieza, y módulos con adaptador indexado, excepto el kit Core, que permite la combinación Collibri con los adaptadores indexados deseados.
El kit de preparación de la biblioteca de ADN Collibri PCR-Free PS contiene colorantes inertes que proporcionan información visual del progreso de la preparación: las mezclas de reacción cambian de color en respuesta a la adición de componentes críticos en cada paso. El kit genera un rendimiento consistentemente alto de la biblioteca a partir de cualquier cantidad de ADN de entrada (incluida la versión sin PCR), lo que es suficiente para la cuantificación de bibliotecas y la secuenciación en instrumentos Illumina.
Aplicaciones
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free PS se recomienda para:
Secuenciación de genoma completo
• Resecuenciación
• Ensamblaje de novo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Kit de preparación de PS ADN sin PCR Collibri, almacenar a -20 °C
• Kit de limpieza de bibliotecas de ADN Collibri, almacenar a 4 °C
• Índices de ADN CD Collibri, almacenar a -20 °C
Descripción The product contains modules A39121096, A38584096
Formato Kit
Tipo de muestra ADN
Sequencing Type Secuenciación del ADN y del genoma
Para utilizar con (equipo) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq o iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de genoma completo, resecuenciación, ensamblaje de novo
Bibliotecas Biblioteca de fragmentos
N.º de reacciones 96 preparaciones
Línea de productos Collibri
Tipo de producto Kit básico de preparación de bibliotecas de ADN PS sin PCR
Cantidad 96 preparaciones
Condiciones de envío Hielo seco
Paso del flujo de trabajo Generación de bibliotecas