Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Código de producto. 16564301
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
24 preparaciones
96 preparaciones
Tipo de producto:
Kit básico de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR
Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices CD
Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto A, 1-24)
Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto A-D, 1-96)
Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto B, 25-48)
Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto C, 49-72)
Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto D, 73-96)
Tamaño de la unidad:
24 reacciones
96 reacciones
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tipo de producto unitSize
16564301 96 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices CD 96 reacciones
17767443 24 preparaciones Kit básico de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR -
17777443 96 preparaciones Kit básico de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR -
16544301 24 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices CD 24 reacciones
16554301 24 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto A, 1-24) 24 reacciones
16594311 24 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto B, 25-48) 24 reacciones
16504321 24 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto C, 49-72) 24 reacciones
16514321 24 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto D, 73-96) 24 reacciones
17276523 96 preparaciones Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto A-D, 1-96) 96 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16564301 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A38603096
Los kits de preparación de bibliotecas de ADN Invitrogen Collibri PCR-free ES están diseñados para la secuenciación de última generación (NGS) en sistemas Illumina. El kit admite aplicaciones de secuenciación de genoma completo (WGS) y es adecuado para todos los genomas.
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free ES está diseñado para la preparación rápida y cómoda de bibliotecas a partir de entradas de ADN genómico intacto de hasta 100 ng o amplicones ya preparados (>300 bp) de cualquier especie. El protocolo de preparación de la biblioteca completa tarda unas dos horas para el flujo de trabajo de PCR-Free. Si es necesario, la mezcla maestra de amplificación de biblioteca Collibri con cebadores se puede comprar por separado. O bien consulte el kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri ES, diseñado para una preparación rápida y cómoda de bibliotecas con PCR desde una amplia gama de entradas (1-500 ng).
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free ES está diseñado para la preparación rápida y cómoda de bibliotecas a partir de entradas de ADN genómico intacto de hasta 100 ng o amplicones ya preparados (>300 bp) de cualquier especie. El protocolo de preparación de la biblioteca completa tarda unas dos horas para el flujo de trabajo de PCR-Free. Si es necesario, la mezcla maestra de amplificación de biblioteca Collibri con cebadores se puede comprar por separado. O bien consulte el kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri ES, diseñado para una preparación rápida y cómoda de bibliotecas con PCR desde una amplia gama de entradas (1–500 ng).
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free ES:
• Incluye todos los componentes necesarios en un solo kit* para un uso rápido
• Está habilitado en los manipuladores de líquidos de miniaturización para reducir costes
• Proporciona información visual en proceso para facilitar la manipulación
•Es adecuado para la automatización convencional a fin de aumentar el rendimiento
* El kit consta de modificación enzimática, selección de tamaño/limpieza, y módulos con adaptador indexado, excepto el kit Core, que permite la combinación Collibri con los adaptadores indexados deseados.
El kit de preparación de la biblioteca de ADN Collibri PCR-Free ES contiene colorantes inertes que proporcionan información visual del progreso de la preparación: las mezclas de reacción cambian de color en respuesta a la adición de componentes críticos en cada paso. Además, el módulo de cizallamiento enzimático (ES) del kit genera un rendimiento consistentemente alto de la biblioteca, lo que es suficiente para la cuantificación y secuenciación de bibliotecas y múltiples ejecuciones en instrumentos Illumina.
Aplicaciones
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free ES se recomienda para:
Secuenciación de genoma completo
• Resecuenciación
• Ensamblaje de novo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Kit de preparación de ES ADN sin PCR Collibri, almacenar a - 20 °C
• Kit de limpieza de bibliotecas de ADN Collibri, almacenar a 4 °C
• Índices de ADN CD Collibri, almacenar a - 20 °C
Descripción El producto contiene los módulos A38577096, A39123096, A38584096
Formato Kit
Tipo de muestra ADN
Sequencing Type Secuenciación del genoma y del ADN
Para utilizar con (equipo) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq o iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de genoma completo, resecuenciación, ensamblaje de novo
Bibliotecas Biblioteca de fragmentos
N.º de reacciones 96 preparaciones
Línea de productos Collibri
Tipo de producto Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices CD
Cantidad 96 preparaciones
Condiciones de envío Hielo seco
Especie All
Paso del flujo de trabajo Generación de bibliotecas