Learn More
Invitrogen™ Collibri™ DNA Library Preparation Kit Modules
Código de producto. p-7227427 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de muestras:
24 preparaciones
96 preparaciones
Tipo de producto:
Kit de limpieza de la biblioteca de ADN
Preparación de biblioteca de ADN ES sin PCR
Preparación de biblioteca de ADN PS
Preparación de biblioteca de ADN PS sin PCR
Preparación de la biblioteca de ADN ES
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de muestras Tipo de producto Tamaño de la unidad
17885177 24 preparaciones Preparación de biblioteca de ADN ES sin PCR paquete de 24
17855017 96 preparaciones Preparación de biblioteca de ADN ES sin PCR paquete de 96
17826467 24 preparaciones Preparación de la biblioteca de ADN ES paquete de 24
17816467 96 preparaciones Preparación de la biblioteca de ADN ES paquete de 96
17875217 24 preparaciones Preparación de biblioteca de ADN PS sin PCR paquete de 24
17836467 96 preparaciones Preparación de biblioteca de ADN PS sin PCR paquete de 96
17866467 24 preparaciones Preparación de biblioteca de ADN PS paquete de 24
17875017 96 preparaciones Preparación de biblioteca de ADN PS paquete de 96
30054614 24 preparaciones Kit de limpieza de la biblioteca de ADN paquete de 24
17875117 96 preparaciones Kit de limpieza de la biblioteca de ADN paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17885177 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A38575024
The Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit Modules are designed for a custom build of next-generation sequencing (NGS) workflow on Illumina systems.
The Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit Modules are designed for a custom build of next-generation sequencing (NGS) workflow on Illumina systems. The kit supports whole-genome sequencing (WGS) applications and is suitable for all genomes. Modules are available in two sizes: for 24 or 96 samples.
The Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit Modules are designed for a custom build of next-generation sequencing (NGS) workflow on Illumina systems. The kit supports whole-genome sequencing (WGS) applications and is suitable for all genomes.
The Collibri DNA Library Preparation Kit Modules support:
  • The need for enzymatic manipulation of DNA into a pool of cDNA fragments
  • The need to cleanup and size select library to get rid of junk sequences and purify a sample
  • The addition of indexed adapters to enable the prepared library sequencing on Illumina instruments
The enzymatic module of the kit generates a consistently high yield of a library, which is enough for library quantification, sequencing, and multiple runs on Illumina instruments.
Enzymatic Shearing (ES) modules
  • The Collibri ES DNA Library Preparation Kit Modules are designed for fast and convenient library preparation from a wide range of inputs (1–500 ng), starting from intact genomic DNA or already prepared amplicons (>300 bp) of any species. The entire library preparation protocol takes about three hours with a PCR workflow.
  • The Collibri PCR-free ES DNA Library Preparation Kit Modules are designed for fast and convenient library preparation from inputs as low as 100 ng intact genomic DNA or already prepared amplicons (>300 bp) of any species. The entire library preparation protocol takes about two hours for the PCR-free workflow.
Physical Shearing (PS) modules
  • The Collibri PS DNA Library Preparation Kit Modules offer library preparation of a wide range of inputs (1 ng to 1 μg) of physically sheared double-stranded DNA, cfDNA, or amplicons (≤300 bp) of any species. The entire library preparation protocol takes about three hours with a PCR workflow. Additionally, a PCR-free version is available for inputs starting at 500 ng DNA.
  • The Collibri PCR-free PS DNA Library Preparation Kit modules offer library preparation from inputs as low as 500 ng of physically sheared double-stranded DNA, cfDNA, or amplicons (≤300 bp) of any species. The entire library preparation protocol takes about three hours with a PCR workflow. Additionally, a PCR-free version is available for inputs starting at 500 ng DNA.
If needed, Collibri Library Amplification Master Mix with primers can be bought separately. Or, choose the Collibri ES or PS DNA Library Preparation Kit Modules where these come included with the kit.
Collibri DNA Library Cleanup Kit contains exceptional beads optimized for work with DNA samples. Therefore, the DNA Library Preparation Kit works the best with these cleanup modules and is not recommended to be replaced with a regular bead.
Collibri DNA Indexed adapters contain the highest-quality Combinatorial Dual (CD), or Unique Dual (UD). For the higher throughput use UD and CD together to support up to 192 preparations per run. To avoid overlap of sequences, do not pool together different sizes of modules containing the same type of indexed adaptors (CDs or UDs only).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Descripción Fragmentation, End Repair/A-tailing step, Ligation, PCR
Formato Kit
Sequencing Type Genome and DNA Sequencing
Para utilizar con (aplicación) DNA Sequencing; Whole-Genome Sequencing, Amplicon Sequencing
N.º de muestras 24 preparaciones
Línea de productos Collibri
Tipo de producto Preparación de biblioteca de ADN ES sin PCR
Cantidad 24 preps