Learn More
Macherey-Nagel™ Recipientes de recogida de depósitos de PP CHROMABOND™ Multi 96, tiras de 12 x 8 pocillos
Código de producto. 10610162 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10610162 10 paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 10610162 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 738652
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Los recipientes de recogida de depósitos se utilizan como recambios para la gradilla de recogida CHROMABOND™ Multi 96 para el colector de vacío Multi 96 en la extracción en fase sólida (SPE).
  • Recargas de tiras de 12 x 8 pocillos para accesorios
  • Para gradilla de recogida Multi 96
  • Polipropileno
Especificaciones
Incluye 12 tiras de rodillo de 8 pocillos
Capacidad (métrico) 1,0 ml (cada tubo)
Para utilizar con (aplicación) Colector de vacío de extracción en fase sólida Multi 96
Material Polipropileno
Cantidad 10 paq.
Tipo de producto Recipiente de recogida