Learn More
Merck Soporte de cuello
Código de producto. 10397693 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Automatización en colector de vacío MultiScreenHTS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10397693 Automatización en colector de vacío MultiScreenHTS cada uno
1 options
Código de producto. 10397693 Proveedor Merck N.º de proveedor MSVMHTS0H
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Automatización en colector de vacío MultiScreenHTS
Tipo Soporte de cuello
Material Soporte de cuello de plástico acetal, pines de fiador de acero inoxidable