Learn More
STEMCELL Technologies Collagenase/Hyaluronidase
Código de producto. 17139911
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
17139911 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 17139911 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 07912
10X Collagenase/Hyaluronidase in Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM)
  • 10X Collagenase/Hyaluronidase in Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) for the enzymatic dissociation of human mammary tissue
Especificaciones
Tipo de célula Mammary Cells, Other, Prostate Cells
Cantidad 10 mL