Learn More
Collagen proline hydroxylase inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16458937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16458937 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16458937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15183
MedChemExpress Collagen proline hydroxylase inhibitor is a collagen proline hydroxylase inhibitor; useful for antifibroproliferative agents.
Collagen proline hydroxylase inhibitor is a collagen proline hydroxylase inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Collagen proline hydroxylase inhibitor
CAS 223666-07-7
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18N4O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 13.15 mg/mL (37.11 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C([N+]([O-])=O)=CNC2=C1C=CC3=C2N=CC(C(N(CC)CCC)=O)=C3
Peso molecular (g/mol) 354.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.36
Porcentaje de pureza 95.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.