Learn More
Colistina, sal de sulfato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11470712 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470712 0.25 g 250 miligramos
11480712 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470712 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219415783
CAS 1264-72-8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colistin, sulfate salt
Color Marrón
Cantidad 0.25 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Colistin Sulfate Salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Colistin Sulfate Salt