Learn More
Colistina, sal de sulfato, MP Biomedicals
Código de producto. 11460712 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
11460712 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11460712 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219415725
Especificaciones
CAS 1264-72-8
Cantidad 25 mg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Colistin Sulfate Salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Colistin Sulfate Salt