Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colistina, sal de sulfato
Código de producto. 15575146 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15575146 250 mg 250 miligramos
15565146 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15575146 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455392500
Solicitar formato a granel o personalizado
La sal de sulfato de colistina (2:5), n.º de CAS 1264-72-8, (sinónimo:complejo de polimixina E) es una mezcla compleja de antibióticos, en la que las colistinas A y B son los componentes principales.Tiene actividad bactericida contra bacterias grampositivas y gramnegativas y también puede utilizarse como bloqueador neuromuscular.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La sal de sulfato de colistina es un polvo blanco, catiónico, soluble en agua, compuesto por más de 30 componentes
• Aislada originalmente de Bacillus polymyxa, inhibe el crecimiento de los gramnegativos (por ejemplo: E. coli, P. aeruginosa, P. fluorescens y S. enterica) y de las bacterias grampositivas (por ejemplo: L. lactis, P. polymyxa, P. acidilactici y S. aureus) mediante la permeabilización de la membrana celular bacteriana
Aplicaciones
• El sulfato de colistina tiene una potente actividad antiendotoxinas generada a través de su capacidad para unir lipopolisacáridos que forman endotoxinas bacterianas
• Este compuesto se utiliza a menudo en el tratamiento de infecciones gramnegativas resistentes a múltiples fármacos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1264-72-8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colistin sulfate salt
Tipo Colistin Sulfate salt
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, insoluble in acetone, diethyl ether
Porcentaje de pureza ≥77% Sum of Polymyxins (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Colistin sulfate salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.