Learn More
Colistin sulfate, MedChemExpress
Descripción
Colistin sulfate is a polypeptide antibiotic which inhibits gram-negative bacteria by binding to lipopolysaccharides and phospholipids in the outer cell membrane of gram-negative bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Colistin sulfate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1264-72-8 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C52H98N16O13.2.5H2O4S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Polymyxin E sulfate |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (35.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Mostrar más |