Learn More
Sal de sulfato de Colistina B (~90%), TRC
Código de producto. 30040422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040422 5 mg 5 miligramos
30041248 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6415155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1338055-88-1
Fórmula molecular C52 H98 N16 O13 . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 1253.51
Sinónimo Colistin B sulfate
Nombre IUPAC N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-6,9,18-tris(2-aminoetil)-3-[(1R)-1-hidroxietilo]-12,15-bis(2-metilpropilo)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptaciclotricos-21-il]amino]butan-2-il]amino]-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il]amino]-1-oxobutan-2-il]-6-metilheptanamida; Ácido sulfúrico
SMILES CC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@H]1CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCN)NC1=O)[C@@H](C)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colistin B sulfate salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C52H98N16O13.H2O4S/c1-27(2)11-9-10-12-40(71)59-32(13-19-53)47(76)68-42(31(8)70)52(81)64-35(16-22-56)44(73)63-37-18-24-58-51(80)41(30(7)69)67-48(77)36(17-23-57)61-43(72)33(14-20-54)62-49(78)38(25-28(3)4)66-50(79)39(26-29(5)6)65-45(74)34(15-21-55)60-46(37)75;1-5(2,3)4/h27-39,41-42,69-70H,9-26,53-57H2,1-8H3,(H,58,80)(H,59,71)(H,60,75)(H,61,72)(H,62,78)(H,63,73)(H,64,81)(H,65,74)(H,66,79)(H,67,77)(H,68,76);(H2,1,2,3,4)/t30-,31-,32+,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39-,41+,42+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1252.7173
Porcentaje de pureza >95%