Learn More
Colestilan, TRC
Código de producto. 30351106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351106 5 g -
30351756 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6400905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95522-45-5
Fórmula molecular C4H6N2 . C3H5ClO
Peso molecular (g/mol) 174.63
Sinónimo 2-Methyl-1H-imidazole polymer with 2-(Chloromethyl)oxirane, (Chloromethyl)oxirane polymer with 2-methyl-1H-imidazole, Cholebine, Colestilan Chloride, Colestimide, Epichlorohydrin-2-methylimidazole Copolymer, MCI 196
Nombre IUPAC 2-(clorometil)oxirano 2-metil-1H-imidazol
SMILES CC1=NC=CN1.ClCC2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colestilan
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2.C3H5ClO/c1-4-5-2-3-6-4;4-1-3-2-5-3/h2-3H,1H3,(H,5,6);3H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.056