Learn More
Cloruro de Colesevelam (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Colesevelam Hydrochloride (Technical Grade) |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H27N.C12H27N2.C3H5ClO.C3H7N.2ClH/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-14-12-4-2;1-5-10-13-11-8-6-7-9-12-14(2,3)4;4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;;/h4,14H,2-3,5-13H2,1H3;5,13H,1,6-12H2,2-4H3;3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;2*1H/q;+1;;;;/p-1 |