Learn More
Cloruro de Colesevelam (grado técnico), TRC
Código de producto. 30133412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133412 25 mg 25 miligramos
30135083 50 mg 50 miligramos
30009549 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC64009525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182815-44-7
Fórmula molecular (C12H27ClN2 • C13H27N • C3H7N • C3H5ClO)x • (HCl)x
Peso molecular (g/mol) 618.24
Sinónimo CholestaGel, GT 31-104, GT 31-104HB, Welchol;
Nombre IUPAC 1-hexanaminium, N,N,N-N-trimetil-6-(2-propen-1-ilamino)-, cloruro (1:1), polímero con 2-(clorometil)oxirano, 2-profeno-1-amina y N-2-profeno-1-il-1-decanamina, clorhidrato (ACI)
SMILES C=CCNCCCCCC[N+](C)(C)C.C=CCNCCCCCCCCCC.C=CCN.ClCC1CO1.[Cl-].[HCl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colesevelam Hydrochloride (Technical Grade)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H27N.C12H27N2.C3H5ClO.C3H7N.2ClH/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-14-12-4-2;1-5-10-13-11-8-6-7-9-12-14(2,3)4;4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;;/h4,14H,2-3,5-13H2,1H3;5,13H,1,6-12H2,2-4H3;3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;2*1H/q;+1;;;;/p-1