Learn More
Masterflex™ Accesorio Luer macho con anillo de bloqueo
Código de producto. 15164542
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
25/pack
Tamaño de la unidad:
25 PCS
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
15164542 25/pack 25 PCS
1 options
Código de producto. 15164542 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4551806
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos conectores Luer para una amplia variedad de aplicaciones, como jeringas o pequeños tubos. Los conectores Luer macho con anillo de bloqueo Cole-Palmer™ ofrecen una trazabilidad completa del material para garantizar la integridad del pro
Fabricados conforme a las normas ISO 594-1, estos accesorios se han limpiado e inspeccionado y son totalmente trazables. Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso.
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 5/32 pulg
Cantidad de embalaje 25/pack