Learn More
Masterflex™ Accesorio Luer macho de nailon
Código de producto. 11799609 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Luer macho a 1/4 a 28 in Rosca
Luer macho con anillo de bloqueo x 1/16 in Manguera dentada
Luer macho con anillo de bloqueo x 1/4 in Manguera dentada
Luer macho con anillo de bloqueo x 1/8 in Manguera dentada
Luer macho con anillo de bloqueo x 3/16 in Manguera dentada
Luer macho × manuera dentada de 2,38 mm (1/4 pulgadas)
Macho LL a 1/16 in D.I.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
11799609 Luer macho a 1/4 a 28 in Rosca paquete de 25
11730319 Luer macho con anillo de bloqueo x 1/16 in Manguera dentada 25 PCS
11720089 Luer macho con anillo de bloqueo x 1/4 in Manguera dentada 25 PCS
11776048 Luer macho con anillo de bloqueo x 1/8 in Manguera dentada 25 PCS
11868621 Luer macho con anillo de bloqueo x 3/16 in Manguera dentada 25 PCS
12685740 Luer macho × manuera dentada de 2,38 mm (1/4 pulgadas) paquete de 25
11755818 Macho LL a 1/16 in D.I. 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11799609 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4550582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.10€
    27.71€ / paquete de 25
    Ahorro 2.39€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. Masterflex™ Nylon Los accesorios Luer macho son ideales para una variedad de aplicaciones críticas, incluidas jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
  • Cumple con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso
  • Elija entre una amplia gama de tamaños, de 1⁄16" a 1⁄4", con numerosas opciones de conexión
  • Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
  • En conformidad con los estándares ISO 594-1
  • Buena resistencia química
  • Temperatura máx. de 235 °C (455 °F)
  • Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Material Nailon
Para utilizar con Luer macho a 1/4 a 28 in Rosca
Cantidad de embalaje Paquete de 25
Incluye Manguera dentada de gran calibre para una mejor trayectoria de flujo de líquido
Tipo de producto Conexión Luer