Descripción
- Caudales de 0,06 a 3400 ml/min con el tubo L/S — el caudal depende de las rpm del motor, el cabezal de bomba y el tamaño del tubo
- Funcionamiento sencillo con control de velocidad de un solo giro
- El motor independiente y el controlador se conectan a través de un cable de 6 pies (1,9 m) — Coloque los componentes donde le resulte más cómodo o donde el espacio lo permita
- Control de velocidad de un solo giro e interruptor de encendido/apagado con indicador de alimentación verde — mantienen el ajuste de velocidad al mismo tiempo que encienden o apagan la bomba
- El motor reversible de 1/10 CV cuenta con un arranque suave y fuerza contraelectromotriz para un control de velocidad del ± 2 %
- La carcasa de acero pintado tiene una clasificación IP33 para ofrecer protección contra caída vertical de agua
- Los modelos de 230 VCA cuentan con el marcado CE de acuerdo con los estándares de la UE
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | De 1,2 a 3400 ml/min |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Clasificación IP | IP33 |
| Modelo | Unidad modular de velocidad variable Masterflex L/S |
| Tipo de motor | Reversible |
| Altura global (métrico) | Controlador: 87 mm; motor: 115 mm |
| Longitud global (métrico) | 204 mm (controlador), 198 mm (motor) |
| Anchura global (métrico) | Controlador: 164 mm; motor: 97 mm |
| Control de velocidad | ±2% |
| Tipo | Unidad modular de velocidad variable |
| Mostrar más |