Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba L/S™ Easy-Load™ II con oclusión ajustable para tubos de precisión de alto rendimiento
Código de producto. 11760869
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 1,7 a 2900 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal unitSize
11760869 De 1,7 a 2900 ml/min 1 PCS
1 options
Código de producto. 11760869 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7720162
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 15 pulgadas (38 cm) de longitud. Para el apilamiento de varios cabezales, realice el pedido de tornillería de dos, tres o cuatro canales por separado.
La retención automática mantiene el tubo firmemente en su lugar sin ajuste manual, solo tiene que cargar el tubo y poner en marcha la bomba.
Utilice estos cabezales de bomba con tubos de alto rendimiento. Los cabezales de bomba Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II incluyen la función de retención automática que mantiene fijo el tubo en su lugar sin ajuste manual. Simplemente cargue los tubos y arranque la bomba.
  • Oclusión ajustable que ofrece la opción de aflojar la oclusión para ampliar la vida útil de los tubos o de aumentarla para obtener una mayor presión
  • El rotor de cuatro rodillos mejora el rendimiento de la presión y la estabilidad mecánica al tiempo que reduce la pulsación.
  • La geometría mejorada del lecho de oclusión prolonga la vida útil del tubo.
  • Carcasa de sulfuro de polifenileno (PPS) con rotor de acero inoxidable (SS) o acero laminado en frío (CRS): elija CRS para economía o SS para una mayor durabilidad y resistencia química.
  • Admite estos tubos: L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
Especificaciones
Caudal De 1,7 a 2900 ml/min
Para utilizar con Tubos de precisión de alto rendimiento
Admite 4
Incluye Material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38,1 cm (15 pulg) de longitud
Fondo total (imperial) 2,75 in
Fondo total (métrico) 7 cm
Altura total (imperial) 4,75 in
Altura global (métrico) 12,1 cm
Anchura total (imperial) 5 in
Tipo Cabezal de bomba
Material del rotor Acero inoxidable, acero laminado en frío
Material del envase Sulfuro de polifenileno