Descripción
Utilice esta solución de conductividad para obtener resultados de análisis exactos sobre el terreno o en el laboratorio. Las soluciones de conductividad OaktonTM tienen KCl, NaCl y 442 conversiones impresas en el frasco para mayor facilidad de uso.
- Incluye correcciones de temperatura impresas en el frasco
- Los valores certificados figuran en las tablas y están referenciados a 25 °C
- Certificados de análisis disponibles por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cole-Parmer Conductivity Standards |
| Envase | Frasco |
| Conductividad | 1,413 mS (1413 μS) |
| Técnica | Calibración de un instrumento de conductividad |
| Color | Transparente |
| pH | 4.7 a 7.8 |
| Punto de ebullición | 100 °C (212 F) |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de conductividad |
| Solubilidad | Soluble |
| Tipo de solución | Patrón de conductividad |
| Mostrar más |