Learn More
Solución de conductividad, Oakton™
Código de producto. 11750049 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Conductividad:
0,023 mS (23 μS)
0,447 mS (447 μS)
1,413 mS (1413 μS)
1,5 mS (1500 μS)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conductividad Tamaño de la unidad
11750049 0,447 mS (447 μS) 1 PCS
11870120 0,023 mS (23 μS) cada uno
11754959 1,413 mS (1413 μS) cada uno
11765509 1,5 mS (1500 μS) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11750049 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 0065347
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Utilice esta solución de conductividad para obtener resultados de análisis exactos sobre el terreno o en el laboratorio. Las soluciones de conductividad Oakton™ tienen KCl, NaCl y 442 conversiones impresas en el frasco para mayor facilidad de uso.
Utilice esta solución de conductividad para obtener resultados de análisis exactos sobre el terreno o en el laboratorio. Las soluciones de conductividad OaktonTM tienen KCl, NaCl y 442 conversiones impresas en el frasco para mayor facilidad de uso.
  • Incluye correcciones de temperatura impresas en el frasco
  • Los valores certificados figuran en las tablas y están referenciados a 25 °C
  • Certificados de análisis disponibles por separado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cole-Parmer Conductivity Standards
Envase Frasco
Conductividad 0,447 mS (447 μS)
Técnica Calibración de un instrumento de conductividad
Color Clear
pH 4.7 a 7.8
Punto de ebullición 100 °C (212 F)
Para utilizar con (equipo) Conductivity Meter
Solubilidad Soluble
Tipo de solución Patrón de conductividad
Tipo Patrón de conductividad
Cantidad 500 ml