Learn More
Bel-Art™ Microespátula de acero inoxidable Cole Palmer
Código de producto. 11932555
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
7,5 in
Tamaño de la unidad:
2 PCS
Código de producto. Longitud (imperial) unitSize
11932555 7,5 in 2 PCS
1 options
Código de producto. 11932555 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 0101916
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricadas de acero inoxidable. Las microespátulas de acero inoxidable Bel Art™ Cole Palmer tienen extremos planos recubiertos de FEP Teflon™ marrón.
  • Cumple con las normativas de la FDA que regulan los usos en contacto directo con alimentos.
  • Disponible con hoja recta o cónica
  • Medida de los extremos 7,9 x 50 mm (An x L)
Espátula enfundada PTFE marrón
• Calidad alimenticia FDA
• Inerte químicamente
• espátula enfundada PTFE
• Lámina 1 con extremidad redondeada, lámina 2 véase la foto.
Especificaciones
Cantidad 2 paq.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Semirredondo
Recubrimiento Revestimiento de FEP antiadherente Fluo-Kem™ Teflon™
Color Plata/marrón
Certificaciones/conformidad FDA
Tipo de producto Microespátula
Longitud (imperial) 7,5 in
Material Acero inoxidable