Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Trampa de frío con drenaje de condensación
Código de producto. 10420903
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10420903 200 mL cada uno
10365831 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10420903 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05355546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00€
    429.86€ / paquete de 1
    Ahorro 220.14€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Trampa de frío para el llenado directo de agentes refrigerantes
  • Con llave de paso de válvula (con dispositivo de retención)
  • Para drenaje de condensación
  • Bajo consumo de agentes refrigerantes debido al diseño de doble pared
  • Conexión del aparato: toma NS 29/32
  • Conexión de la bomba de vacío: cono NS 29/32
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Material Tubos de politetrafluoroetileno (DURAN)
Para utilizar con (equipo) Agentes refrigerantes
Incluye Llave de paso de válvula (con dispositivo de retención) para drenaje de condensación
Cantidad 1
Volumen (métrico) 200 mL