Learn More
VACUUBRAND™ Trampa de frío
Código de producto. 10548381
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Trampa de frío GKF 1000i
Trampa de frío SKF H 25
Trampa de frío SKF H 40
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10548381 Trampa de frío GKF 1000i cada uno
10428181 Trampa de frío SKF H 25 cada uno
10524902 Trampa de frío SKF H 40 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10548381 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20667056
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice esta trampa de frío con disolventes muy volátiles y reduzca el contraflujo de las moléculas de aceite en el sistema de vacío. Las trampas de frío Vacubrand™ proporcionan una importante protección para su bomba separando los condensados y los medios de cultivo agresivos.
Trampa de frío SKF
  • Resistente, fácil de limpiar
  • Fácil de desmontar
  • Diseño de dos paredes con buena conductancia
  • Largo tiempo de funcionamiento por recarga de refrigerante
  • Drenaje de condensación sencillo sin desmontaje
Trampa de frío GKF
  • Camisa aislante muy reflectante para mayor vida útil del refrigerante
  • Ventana vertical: observación directa de niveles de refrigerante y condensación
  • Llave de paso de PTFE: drenaje de condensación sin desmontaje
  • Protector de metal laminado para mayor protección contra daños externos e implosiones
Filtro de aceite en línea HF
  • Vida útil del aceite prolongada
  • Reducción de demandas de servicio
  • Fácil montaje que ahorra espacio
  • Cambio de filtro sencillo, indicador de servicio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del envase Vidrio de borosilicato, PTFE, KFM
Para utilizar con (equipo) Bombas Vacuubrand
Tipo Trampa de frío GKF 1000i