Learn More
VACUUBRAND™ Trampa de frío
Código de producto. 10428181
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Trampa de frío GKF 1000i
Trampa de frío SKF H 25
Trampa de frío SKF H 40
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10428181 Trampa de frío SKF H 25 cada uno
10548381 Trampa de frío GKF 1000i cada uno
10524902 Trampa de frío SKF H 40 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10428181 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20667051
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice esta trampa de frío con disolventes muy volátiles y reduzca el contraflujo de las moléculas de aceite en el sistema de vacío. Las trampas de frío Vacubrand™ proporcionan una importante protección para su bomba separando los condensados y los medios de cultivo agresivos.
Trampa de frío SKF
  • Resistente, fácil de limpiar
  • Fácil de desmontar
  • Diseño de dos paredes con buena conductancia
  • Largo tiempo de funcionamiento por recarga de refrigerante
  • Drenaje de condensación sencillo sin desmontaje
Trampa de frío GKF
  • Camisa aislante muy reflectante para mayor vida útil del refrigerante
  • Ventana vertical: observación directa de niveles de refrigerante y condensación
  • Llave de paso de PTFE: drenaje de condensación sin desmontaje
  • Protector de metal laminado para mayor protección contra daños externos e implosiones
Filtro de aceite en línea HF
  • Vida útil del aceite prolongada
  • Reducción de demandas de servicio
  • Fácil montaje que ahorra espacio
  • Cambio de filtro sencillo, indicador de servicio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del envase Acero inoxidable, FKM, NBR
Para utilizar con (equipo) Bombas Vacuubrand
Tipo Trampa de frío SKF H 25