Learn More
KGW Isotherm™ Trampa de frío
Código de producto. 10202022
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
KF 29-GL
KFL 29-GL-A
Incluye:
Dewar 12C, boquilla
Dewar 18C
Dewar 18C, pico
Dewar de 12 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Incluye Tamaño de la unidad
10202022 KF 29-GL Dewar de 12 °C cada uno
10475602 KFL 29-GL-A Dewar 18C, pico cada uno
10789444 KF 29-GL Dewar 18C cada uno
10264892 KFL 29-GL-A Dewar 12C, boquilla cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10202022 Proveedor KGW Isotherm™ N.º de proveedor 1740
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 150 ml (condensado), 1 l (refrigerante)
Incluye Dewar de 12 °C
Cantidad 1/pack
Tipo Trampa fría (corto)
Modelo KF 29-GL
Tipo de conexión Rosca de vidrio GL18 con oliva