Learn More
Fryka™ Nevera
Código de producto. 10630366
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
-10°C a -50°C
De -50 °C a -85 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura unitSize
10630366 -10°C a -50°C cada uno
10097101 De -50 °C a -85 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10630366 Proveedor Fryka™ N.º de proveedor 050B3550
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Caja fría fiable, compacta y silenciosa diseñada como dispositivo de sobremesa. La nevera Fryka™ facilita el almacenamiento descentralizado de artículos refrigerados.
  • Rentable:
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Fiabilidad
  • Compact
  • Quiet
  • Disponible en diferentes capacidades e intervalos de temperatura
Especificaciones
Tipo Caja fría
Capacidad (métrico) 35 L
Intervalo de temperatura -10°C a -50°C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 300 x 425 x 280 mm
Fondo exterior (métrico) 765 mm
Fondo interior (métrico) 300 mm
Altura exterior (métrico) 540 mm
Altura (métrico) interior 280 mm
Anchura exterior (métrico) 580 mm
Anchura (métrico) interior 425 mm
Tensión del sistema de refrigeración 230V
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V
Frecuencia 50 Hz
Peso (métrico) 65 kg