Learn More
Colchicóside, TRC
Código de producto. 30010072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010072 25 mg 25 miligramos
30006812 100 mg 100 miligramos
30010738 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC64005025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 477-29-2
Fórmula molecular C27 H33 N O11
Peso molecular (g/mol) 547.55
Sinónimo N-[(7S,12aRa)-3-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-1,2,10-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, Colchicine Imp. D (EP), Colchicoside, Acetamide, N-[(7S)-3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2,10-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-, Acetamide, N-[3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2,10-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-, (S)-, Colchicoside (6CI,7CI,8CI), Benzo[a]heptalene, acetamide deriv., N-[(7S)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2,10-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, 3-Demethylcolchicine glucoside
Nombre IUPAC N-[(7S)-1,2,10-trimetoxi-9-oxo-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxy-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colchicoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H33NO11/c1-12(30)28-16-7-5-13-9-19(38-27-24(34)23(33)22(32)20(11-29)39-27)25(36-3)26(37-4)21(13)14-6-8-18(35-2)17(31)10-15(14)16/h6,8-10,16,20,22-24,27,29,32-34H,5,7,11H2,1-4H3,(H,28,30)/t16-,20+,22+,23-,24+,27+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.2054
Porcentaje de pureza >95%