Learn More
Colchicina, Mikromol™
Código de producto. 18082100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18082100 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18082100 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1083.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Colchicina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colchicine
CAS 64-86-8
Nombres de analitos o componentes Colchicine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H25 N O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Colchicine, Thiocolchicoside Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C
Nombre IUPAC N-[(7S)-1,2,3,10-tetrametoxi-9-oxo-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 399.44
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 399,1682 g/mol