Learn More
Colchicina Medanoetiosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Colchicine Methanethiosulfonate |
| CAS | 1217821-52-7 |
| Fórmula molecular | C22 H25 N O6 . C H4 O2 S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Methylsulfonylsulfanyl-N-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[d]heptalen-7-yl]propanamide, Colchicine methanethiosulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25NO6.CH4O2S2/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16;1-5(2,3)4/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24);1H3,(H,2,3,4)/t16-;/m0./s1 |
| SMILES | COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C.CS(=O)(=O)S |
| Nombre IUPAC | sulfanilsulfonilmetano; N-[(7S)-1,2,3,10-tetrametoxi-9-oxo-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 511.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 511.1335 |