Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colchicina, 97 %
Código de producto. 10388310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10388310 1 g Frasco de vidrio 1 g
10185230 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10174953 5 g Frasco de vidrio 5 g
13428488 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10388310 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227120010
Solicitar formato a granel o personalizado
Colchicina, 7alfa-colchicina, n.º de CAS 64-86-8, es una formulación de grado de laboratorio del alcaloide vegetal antiinflamatorio.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La colchicina (7alfa-colchicina) es un alcaloide que se encuentra en Colchicum autumnale y que ha demostrado tener propiedades antigás y antiinflamatorias
  • La colchicina une la tubulina y evita la migración de células inmunitarias, lo que reduce la inflamación
Aplicaciones
  • La colchicina es un antimitótico; se puede utilizar en el estudio de la proliferación celular y la migración
  • Diseñada para aplicaciones de investigación in vivo e in vitro
  • Para uso exclusivo en investigación, no destinada a tratar la enfermedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-86-8
Fórmula molecular C22H25NO6
Peso molecular (g/mol) 399.44
Número MDL MFCD00078484,MFCD00078484
Clave InChI IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Sinónimo colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-10-(trideuteriometoxi)-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colchicine
Punto de fusión 150.0°C to 160.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 14,IV,946
Índice Merck 15,2455
Rotación específica − 250.00
Información de solubilidad Solubility in water: 45g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in petroleum ether,1g/220mL ether,1g/100mL benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Colchicine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.