Learn More
Colchicina, 95 % (peso en seco), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491920 5 g 5 g
11481920 1 g 1 g
11401930 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491920 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13240.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 64-86-8 | C22H25NO6 | 399.44 g/mol
Colchicine is used as an anti-inflammatory agent for long-term treatment of behcet's Disease. It is used for constipation-predominant irritable bowel syndrome in women, and for treatment of severe or persistent aphthous stomatitis (canker sores).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Escasamente soluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos minerales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-86-8
Fórmula molecular C22H25NO6
Peso molecular (g/mol) 399.44
Número MDL MFCD00078484,MFCD00078484
Clave InChI IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Sinónimo colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colchicine
Punto de fusión ∼150°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 5 g
Número UN UN1544
Beilstein 2228813
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,2471
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether.
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-10-(trideuteriometoxi)-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.44
Porcentaje de pureza 95%