missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ COL23A1 Monoclonal Antibody (468642)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15513882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15513882 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15513882 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA524188

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

In direct ELISAs and Western blots, 50% cross-reactivity with recombinant human Collagen XXV alpha 1 is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

COL23A1 is a member of the transmembrane collagens, a subfamily of the nonfibrillar collagens that contain a single pass hydrophobic transmembrane domain (Banyard et al., 2003 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COL23A1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 468642
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica COL23A1
N.º de referencia del gen Q86Y22
Alias de gen 2810458L13Rik; AI429655; Col23a1; Collagen alpha-1(XXIII) chain; collagen type XXIII alpha 1 chain; collagen XXIII; collagen, type XXIII, alpha 1; DKFZp434K0621; procollagen type XXIII alpha 1; procollagen, type XXIII, alpha 1
Símbolos de los genes COL23A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Collagen XXIII alpha 1 Glu111-Lys540.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91522
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.