Learn More
Col003, MedChemExpress
Descripción
Col003 is a selective and potent inhibitor of Hsp47 and competitively binds to the collagen binding site on Hsp47 (IC50=1.8 μM). Col003 discourages the interaction of Hsp47 with collagen and inhibits collagen secretion by destabilizing the collagen triple helix. Col003 can be used for the investigation of fibrosis
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Col003 |
| CAS | 328565-16-8 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H11NO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (194.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=CC1=CC(CC2=CC=CC=C2)=CC([N+]([O-])=O)=C1O |
| Peso molecular (g/mol) | 257.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.24 |
| Mostrar más |