Learn More
MedChemExpress Coixol
Código de producto. 16449208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449208 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16449208 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0936
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Coixol (6-Methoxy-2-benzoxazolinone;6-MBOA) is a polyphenol extracted from coix (Coix lachryma-jobi L.var.ma-yuen Stapf) with antimicrobial and antitumor activities.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 165.15 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
CAS 532-91-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.78%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (605.51 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo 6-Methoxy-2-benzoxazolinone∣ 6-MBOA
Objetivo Bacterial