Learn More
Masterflex™ Tubos de FEP enrollados
Código de producto. 11747278
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,0 mm
9,6 mm
Cantidad de embalaje:
6,09 m (2 pies) por pack
6,09 m (4 pies) por pack
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Cantidad de embalaje unitSize
11747278 9,6 mm 6,09 m (4 pies) por pack 1 PCS
11717278 3,0 mm 6,09 m (2 pies) por pack 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11747278 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9582105
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece la inercia química de nuestros tubos de FEP estándar combinados con la flexibilidad de una bobina
  • Excelente resistencia al calor.
  • Bajo coeficiente de fricción.
  • No se deteriorará con el tiempo.
  • Los tubos soportan temperaturas de - 270 a + 205 °C.
  • Esterilizados con autoclave, óxido de etileno o con calor seco.
  • Elija el tamaño y la longitud que mejor se ajusten a su aplicación.
  • Utilice tubos con accesorios de compresión.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF; Farmacopea europea; sin DEHP; USP; 3A; NSF-51; FDA; sin ftalato; NSF-6
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 9,6 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 12,7 mm
Grosor (métrico) 1,6 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -454 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -270 °C
Cantidad de embalaje 6,09 m (4 pies) por pack
Propiedades de resistencia La inercia química de nuestros tubos de FEP estándar combinados con la flexibilidad de una bobina. Los tubos de FEP tienen una excelente resistencia al calor, un bajo coeficiente de fricción, y no se deterioran con el tiempo.
Método de esterilización Autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma.
Color Translúcido
Presión máxima 210 psi
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 204 °C