Learn More
Pacific Handy Cutter Cordón de bobina con conector giratorio
Código de producto. 17779047
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
12,9 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
17779047 12,9 in paquete de 50
1 options
Código de producto. 17779047 Proveedor Pacific Handy Cutter N.º de proveedor CL36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.39€
    189.13€ / paquete de 50
    Ahorro 30.26€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El cordón de bobina CL-36 es multiusos y el cordón elástico se estira fácilmente para facilitar cualquier movimiento de corte normal.
  • Los usuarios observan incrementos notables en la retención del cortador e informan de reducciones sustanciales en los costes de repuesto cuando se utilizan en combinación con cualquier cortador de seguridad y funda de PHC.
  • También se puede fijar a una estación de trabajo para mantener la herramienta a mano.
Especificaciones
Tipo de producto Cordón de cuchilla
Para utilizar con (equipo) Todos los cortadores
Longitud (imperial) 12,9 in
Longitud (métrico) 330 mm