Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras Cohesivo
Código de producto. 15829311 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15829311 25 mL cada uno
15809311 5 mL cada uno
15819311 10 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15829311 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 2015A25
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Construido en acero inoxidable robusto y capaz de tomar una muestra de un punto conocido dentro del producto. El Tomamuestras Cohesivo Sampling Systems ™ cuenta con una rasqueta que está completamente soldada al exterior del bolsillo.
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Tipo de un solo punto
  • Se utiliza para empujar el polvo dentro del tomamuestras girándolo
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material Acero inoxidable (316L)
Capacidad (métrico) 25 mL
Longitud (métrico) 1000 mm