Learn More
COH29, MedChemExpress
Código de producto. 16477968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477968 10 mg 10 miligramos
16477756 100 mg 100 miligramos
16473897 50 mg 50 miligramos
16431899 1 mg 1 miligramo
16410438 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477968 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19931
MedChemExpress COH29 (RNR Inhibitor COH29) is a potent ribonucleotide reductase (RNR) inhibitor with anticancer activity. COH29 inhibits α and β subunit of RNR with IC50s of 16 μM.
COH29 (RNR Inhibitor COH29) is a potent ribonucleotide reductase (RNR) inhibitor with anticancer activity. COH29 inhibits α and β subunit of RNR with IC50s of 16 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material COH29
CAS 1190932-38-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H16N2O5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo RNR Inhibitor COH29
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (118.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C(C3=CC=CC=C3)S1)C4=CC=C(O)C(O)=C4
Peso molecular (g/mol) 420.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death