Learn More
COH000, MedChemExpress
Código de producto. 16464808
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464808 10 mg 10 miligramos
16447557 5 mg 5 miligramos
16445606 100 mg 100 miligramos
16401077 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464808 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114304
MedChemExpress COH000 is an allosteric, covalent and irreversible inhibitor of ubiquitin-like 1-activating enzyme (SUMO-activating enzyme) (E1), with an IC50 of 0.2 μM for SUMOylation in vitro.
COH000 is an allosteric, covalent and irreversible inhibitor of ubiquitin-like 1-activating enzyme (SUMO-activating enzyme) (E1), with an IC50 of 0.2 μM for SUMOylation in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material COH000
CAS 1534358-79-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25NO5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 35.71 mg/mL (85.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C=C1)=CC=C1C[C@@H](NC2=CC=CC=C2)[C@]34C(C(OC)=O)=C(C(OC)=O)[C@@H](O4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 419.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death