missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ COG1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11387003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11387003 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11387003 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA519030

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 64,000.

The protein encoded by this gene is one of eight proteins which form a Golgi-localized complex required for normal Golgi morphology and function. It is thought that this protein is required for steps in the normal medial and trans Golgi-associated processing of glycoconjugates and plays a role in the organization of the Golgi-localized complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COG1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica COG1
N.º de referencia del gen Q8WTW3
Alias de gen 6030445I15; CDG2G; COG complex subunit 1; Cog1; Component of oligomeric Golgi complex 1; conserved oligomeric Golgi complex protein 1; conserved oligomeric Golgi complex subunit 1; DKFZp762L1710; KIAA1381; Ldlb; low density lipoprotein B; low density lipoprotein receptor defect B complementing; low density lipoprotein receptor defect B-complementing protein; mKIAA1381
Símbolos de los genes COG1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (KAKSTRNIETKAQ) corresponding to the internal amino acids of COG1 (aa 923-936).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9382
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.