Learn More
Coenzyme Q9, MedChemExpress
Descripción
Coenzyme Q9 (Ubiquinone Q9), the major form of ubiquinone in rodents, is an amphipathic molecular component of the electron transport chain that functions as an endogenous antioxidant. Coenzyme Q9 attenuates the diabetes-induced decreases in antioxidant defense mechanisms. Coenzyme Q9 improves left ventricular performance and reduces myocardial infarct size and cardiomyocyte apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Coenzyme Q9 |
| Forma física | Powder |
| CAS | 303-97-9 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C54H82O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Ubiquinone Q9 CoQ9 Ubiquinone 9 |
| Información de solubilidad | Ethanol : 33.33 mg/mL (41.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (2.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Mostrar más |