Learn More
Coenzima Q2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Coenzyme Q2 |
| CAS | 606-06-4 |
| Fórmula molecular | C19 H26 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (E)-2-(3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl]-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, (E)-2-(3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-p-benzoquinone, 2-[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-Geranyl-5,6-dimethoxy-3-methyl-p-benzoquinone, 2,3-Dimethoxy-5-geranyl-6-methyl-1,4-benzoquinone, Q 2, Ubiquinone 10, Ubiquinone 2, Ubiquinone Q2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O4/c1-12(2)8-7-9-13(3)10-11-15-14(4)16(20)18(22-5)19(23-6)17(15)21/h8,10H,7,9,11H2,1-6H3/b13-10+ |
| SMILES | COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)C\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[(2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienil]-5,6-dimetoxi-3-metilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 318.407 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.183 |