Learn More
Coenzima Q10, TRC
Código de producto. 30136244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136244 1 g 1 g
30007739 100 mg 100 miligramos
17907444 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6365011G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303-98-0
Fórmula molecular C59 H90 O4
Peso molecular (g/mol) 863.34
Sinónimo Ubidecarenone, Ubiquinone, Q10, 2-[(all-E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylbenzene-1,4-dione, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, (all-E)-, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methyl- (9CI), Coenzyme Q10 (6CI), p-Benzoquinone, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl- (8CI), (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, Adelir, Aqua Q 10L10, Aqua Q10, Aqua-Q 10P40, Bio-Quinon, Bio-Quinone Q10, CoQ10, Cosmesome Q 10, Cudesan, Ensorb, Kaneka Q10, Kudesan, Li-Q-Sorb, Liquid-Q, NSC 140865, Neuquinon, Neuquinone, PureSorb Q 40, Q 10AA, Q-Gel, Q-Gel 100, Q-absorb, Ubidecarenone, Ubiquinone 10, Ubiquinone 50, Ubiquinone Q10, Unispheres Q 10, Vitamin Q
Nombre IUPAC 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decametiltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenil]-5,6-dimetoxi-3-metilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)C\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coenzyme Q10
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24,26,28,30,32,34,36,38,40,42H,15-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43H2,1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+
Formula Weight (peso de la fórmula) 862.6839
Porcentaje de pureza >95%