Learn More
Thermo Scientific Chemicals Coenzima Q10, 98 %
Código de producto. 15585276 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15585276 5 g 5 g
15575276 1 g 1 g
15595276 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15585276 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 457950050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 303-98-0 | C59H90O4 | 863.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303-98-0
Fórmula molecular C59H90O4
Peso molecular (g/mol) 863.37
Número MDL MFCD00042919
Clave InChI ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
Sinónimo coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
PubChem CID 5281915
ChEBI CHEBI:46245
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C)=C(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coenzyme Q10
Punto de fusión 49.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and ethanol
Nombre IUPAC 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decametiltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-il]-5,6-dimetoxi-3-metilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 863.37
Porcentaje de pureza 98%