Learn More
Coenzima Q-10, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as a component of electron transport chain and in aerobic cellular respiration, Coenzyme Q10 can protect human endothelial cells from oxidative damage by modulating the nitric oxide pathway. In addition, Coenzyme Q10 inhibits LDL oxidation, a major process in the development of atherosclerosis. Coenzyme Q10 is known to suppress the down regulation of NOS and up-regulation of NOS2. As a result of its ability to bind Ca2+, Coenzyme Q10 can transport this cation across artificial biomimetic membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como componente de la cadena de transporte de electrones y en la respiración celular aeróbica, la coenzima Q10 puede proteger las células endoteliales humanas del daño oxidativo modulando la vía del óxido nítrico. Además, la coenzima Q10 inhibe la oxidación de LDL, un proceso importante en el desarrollo de la aterosclerosis. Se sabe que la coenzima Q10 suprime la regulación negativa de NOS y la regulación positiva de NOS2. Debido a su capacidad para unir Ca2+, la coenzima Q10 puede transportar este catión en membranas biomiméticas artificiales.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Coenzyme Q-10 |
| Punto de fusión | 48°C to 52°C |
| Color | Amarillo a naranja |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 1900141 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Índice Merck | 14,9843 |
| Información de solubilidad | Soluble in chloroform. |
| Nombre IUPAC | 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decametiltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenil]-5,6-dimetoxi-3-metilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 863.36 |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.